Läs mer
Applied Biosystems™ MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit
Produktkod. 18755455 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast Mycoplasma-detektionskit
PrepSEQ™ 1-2-3 Nukleinsyraextraktionskit
PrepSEQ™ Express nukleinsyraextraktionskit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
18755455 PrepSEQ™ Express nukleinsyraextraktionskit
18765485 Endast Mycoplasma-detektionskit
18872368 Endast Mycoplasma-detektionskit
18775505 PrepSEQ™ 1-2-3 Nukleinsyraextraktionskit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 18755455 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. A57926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56160.00 SEK
    53200.00 SEK / 100 reaktioner
    Save 2960.00 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
De MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit är en TaqMan™ -baserat kvantitativt PCR (qPCR) kit för detektion av mykoplasma i komplexa bioproduktionsprover.
De MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit är en TaqMan™ -baserat kvantitativt PCR (qPCR) kit för detektion av mykoplasma i komplexa bioproduktionsprover. Designad och testad med hjälp av kriterier som ofta tillämpas för snabb mykoplasma-detektion i bioterapeutisk tillverkning av cellodlingspartier, MycoSEQ Plus-kit möjliggör resultat som uppfyller eller överträffar riktlinjerna för sensitivitets- och specificitetsförväntningar som beskrivs i European Pharmacopoeia (E.P. 2.6.7, 2007), US Pharmacopoeia (US63) och Japanese Pharmacopoeia. När den används med en lämplig provberedningsmetod, MycoSEQ Plus-kit kan detektera mindre än 10 CFU/mL eller den genomiska ekvivalenten av 10 GC/mL.
Denna multiplexade analys möjliggör förutspådd samtidig screening av över 200 arter av Mycoplasma-mål, diskriminerande detektion av en testspecifik kontrollmall och intern PCR-kontroll utan korsreaktivitet mot närbesläktade bakteriearter.
Funktioner i MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit
  • Ger resultat på mindre än 1 dag
  • Inkluderar en unik diskriminerande positiv kontroll för att särskilja ett verkligt positivt resultat från ett potentiellt korskontamineringspositivt samtal
  • Inkluderar protokoll för olika metoder
  • Levande mykoplasma behövs inte: MycoSEQ Mykoplasma Detection Kit innehåller ingen levande mykoplasma och kräver inte användning av levande mykoplasma för validering
  • Kan användas med gDNA, inaktiverad mycoplasma eller levande mycoplasma
  • Kan användas som ett alternativ till det standardiserade 28-dagars odlingstestet
  • Kan användas tillsammans med odlingsbaserade metoder genom att ge preliminära resultat medan man väntar på resultat från 28-dagarstestet
PrepSEQ Kits för nukleinsyraextraktion erbjuder ett robust och enkelt arbetsflöde för att övervinna komplexa matrisutmaningar och säkerställa nödvändig känslighet. Använd MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit med PrepSEQ 1-2-3 Nukleinsyraextraktionskit (Cat. Nr. A57925) för manuella extraktioner, eller MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit med PrepSEQ Express Nukleinsyraextraktionskit (Cat. Nr. A57926) för automatiserad extraktion med Automate Express Nukleinsyraextraktionssystemet.
Integrerad arbetsflödeslösning
MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för provning av nya ämnen, föroreningar och föroreningar under tillverkning av biofarmaceutiska ämnen. Hela arbetsflödet, inklusive PrepSEQ provförberedelsekit, som erbjuder manuella eller automatiserade provförberedelser, tillsammans med qPCR-analys kan ge resultat på under 5 timmar. (Observera att komplexa matriser kan kräva ytterligare förberedande processer, enligt olika tillgängliga protokoll.)
MycoSEQ Plus kitets prestanda har testats och bekräftats på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System och 5 Applied Biosystems QuantStudio Real-Time PCR System. Dataanalys med hjälp av AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software ger noggrann kvantifiering samt säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Pt 11-efterlevnad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit
• 2X qPCR Master Mix Plus, -15 till -°
25 C• MycoSEQ °
•°°°
•°°°
• MycoSEQ °
Plus 10X analysblandning, -15
• till -25 C Negativ kontroll, -15°
• till -25 C tills den °först
• tinats, förvara sedan vid 2 °C
• till 8 C DNA-spädningsbuffert, -°15
• till -25 C tills den °först
• tinats, förvara sedan vid 2 C till 8 C Plus °Diskriminerande positiv kontroll, -15 till -25 C PrepSEQ Express nukleinsyraprovextraktionssats PrepSEQ Express Cartidges, förvara vid 18-25 C Lysrör, förvara vid 18-25 C Provrör, förvara vid 18-25 C Elueringsbuffert, lagra vid 18-25 C Elueringsrör, förvara vid 18-25 C AutoMate Exptress Tips och spetshållare, förvara vid 18-25 C
Beskrivning MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit med PrepSEQ™ Express nukleinsyraextraktionskit
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
PCR-metod Multiplex qPCR
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) QS5 0,1 mL Block eller 7500 FAST
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje MycoSEQ
Produkttyp Mykoplasmadetektion
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
Målorganismklass Mollikuter, mykoplasma
För användning med (applikation) Mikrobiell upptäckt
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp Biofarmaceutiskt reningsprov, bulkläkemedelssubstansprov, cellkulturer
Inkluderar PrepSEQ™ Express nukleinsyraextraktionskit