Läs mer
Applied Biosystems™ MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit
Produktkod. 18765485 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast Mycoplasma-detektionskit
PrepSEQ™ 1-2-3 Nukleinsyraextraktionskit
PrepSEQ™ Express nukleinsyraextraktionskit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
18765485 Endast Mycoplasma-detektionskit
18872368 Endast Mycoplasma-detektionskit
18775505 PrepSEQ™ 1-2-3 Nukleinsyraextraktionskit
18755455 PrepSEQ™ Express nukleinsyraextraktionskit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18765485 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A55124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51690.00 SEK
    45610.00 SEK / Paket med 1
    Save 6080.00 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit är en TaqMan™ -baserat kvantitativt PCR (qPCR) kit för detektion av mykoplasma i komplexa bioproduktionsprover.
De MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit är en TaqMan™ -baserat kvantitativt PCR (qPCR) kit för detektion av mykoplasma i komplexa bioproduktionsprover. Designad och testad med hjälp av kriterier som ofta tillämpas för snabb mykoplasma-detektion i bioterapeutisk tillverkning av cellodlingspartier, MycoSEQ Plus-kit möjliggör resultat som uppfyller eller överträffar riktlinjerna för sensitivitets- och specificitetsförväntningar som beskrivs i European Pharmacopoeia (E.P. 2.6.7, 2007), US Pharmacopoeia (US63) och Japanese Pharmacopoeia. När den används med en lämplig provberedningsmetod, MycoSEQ Plus-kit kan detektera mindre än 10 CFU/mL eller den genomiska ekvivalenten av 10 GC/mL.
Denna multiplexade analys möjliggör förutspådd samtidig screening av över 200 arter av Mycoplasma-mål, diskriminerande detektion av en testspecifik kontrollmall och intern PCR-kontroll utan korsreaktivitet mot närbesläktade bakteriearter.
Funktioner i MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit
  • Ger resultat på mindre än 1 dag
  • Inkluderar en unik diskriminerande positiv kontroll för att särskilja ett verkligt positivt resultat från ett potentiellt korskontamineringspositivt samtal
  • Inkluderar protokoll för olika metoder
  • Levande mykoplasma behövs inte: MycoSEQ Mykoplasma Detection Kit innehåller ingen levande mykoplasma och kräver inte användning av levande mykoplasma för validering
  • Kan användas med gDNA, inaktiverad mycoplasma eller levande mycoplasma
  • Kan användas som ett alternativ till det standardiserade 28-dagars odlingstestet
  • Kan användas tillsammans med odlingsbaserade metoder genom att ge preliminära resultat medan man väntar på resultat från 28-dagarstestet
PrepSEQ Kits för nukleinsyraextraktion erbjuder ett robust och enkelt arbetsflöde för att övervinna komplexa matrisutmaningar och säkerställa nödvändig känslighet. Använd MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit med PrepSEQ 1-2-3 Nukleinsyraextraktionskit (Cat. Nr. A57925) för manuella extraktioner, eller MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit med PrepSEQ Express Nukleinsyraextraktionskit (Cat. Nr. A57926) för automatiserad extraktion med Automate Express Nukleinsyraextraktionssystemet.
Integrerad arbetsflödeslösning
MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för provning av nya ämnen, föroreningar och föroreningar under tillverkning av biofarmaceutiska ämnen. Hela arbetsflödet, inklusive PrepSEQ provförberedelsekit, som erbjuder manuella eller automatiserade provförberedelser, tillsammans med qPCR-analys kan ge resultat på under 5 timmar. (Observera att komplexa matriser kan kräva ytterligare förberedande processer, enligt olika tillgängliga protokoll.)
MycoSEQ Plus kitets prestanda har testats och bekräftats på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System och 5 Applied Biosystems QuantStudio Real-Time PCR System. Dataanalys med hjälp av AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software ger noggrann kvantifiering samt säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Pt 11-efterlevnad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •2X qPCR Master Mix Plus, förvara vid -15 till -25 °
C• MycoSEQ °
•°°°
•°°°
• MycoSEQ Plus 10X analysblandning, -15 till -°25 C Negativ kontroll, -15 till -25 C tills den först tinats, förvara sedan vid 2 C till 8 C DNA-spädningsbuffert, -15 till -25 C tills den först tinats, förvara sedan vid 2 C till 8 C Plus Diskriminerande positiv kontroll, -15 till -25 C
Beskrivning MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
PCR-metod Multiplex qPCR
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) QS5 0,1 mL Block eller 7500 FAST , med hjälp av provförberedelser PrepSEQ™ 1-2-3 nukleinsyraextraktionssats (kat. nr. 4452222), eller PrepSEQ™ Express Nucleic Acid Extraction Kit (kat.nr. 4466351)
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje MycoSEQ
Produkttyp Mykoplasmadetektion
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
Målorganismklass Mollikuter, mykoplasma
För användning med (applikation) Mikrobiell upptäckt
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp Biofarmaceutiskt reningsprov, bulkläkemedelssubstansprov, cellkulturer
Inkluderar Endast Mycoplasma-detektionskit