Läs mer
Applied Biosystems™ MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit
Produktkod. p-200000328 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Inkluderar:
Mycoplasma Detection Kit Only
PrepSEQ™ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit
PrepSEQ™ Express Nucleic Acid Extraction Kit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
18765485 Mycoplasma Detection Kit Only
18872368 Mycoplasma Detection Kit Only
18775505 PrepSEQ™ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit
18755455 PrepSEQ™ Express Nucleic Acid Extraction Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18765485 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A55124
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit är en TaqMan™ -baserat kvantitativt PCR (qPCR) kit för detektion av mykoplasma i komplexa bioproduktionsprover.
De MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit är en TaqMan™ -baserat kvantitativt PCR (qPCR) kit för detektion av mykoplasma i komplexa bioproduktionsprover. Designad och testad med hjälp av kriterier som ofta tillämpas för snabb mykoplasma-detektion i bioterapeutisk tillverkning av cellodlingspartier, MycoSEQ Plus-kit möjliggör resultat som uppfyller eller överträffar riktlinjerna för sensitivitets- och specificitetsförväntningar som beskrivs i European Pharmacopoeia (E.P. 2.6.7, 2007), US Pharmacopoeia (US63) och Japanese Pharmacopoeia. När den används med en lämplig provberedningsmetod, MycoSEQ Plus-kit kan detektera mindre än 10 CFU/mL eller den genomiska ekvivalenten av 10 GC/mL.
Denna multiplexade analys möjliggör förutspådd samtidig screening av över 200 arter av Mycoplasma-mål, diskriminerande detektion av en analysspecifik kontrollmall och intern PCR-kontroll utan korsreaktivitet till närbesläktade bakteriearter.
Funktioner av MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit
• Ger resultat på mindre än 1 dag
• Inkluderar en unik diskriminerande positiv kontroll för att skilja ett verkligt positivt resultat från ett potentiellt positivt samtal för korskontaminering
• Innehåller protokoll för olika metoder
• Levande mykoplasma behövs inte: MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit innehåller ingen levande mykoplasma och kräver inte användning av levande mykoplasma för validering
• Kan användas med gDNA, inaktiverad mykoplasma eller levande mykoplasma
• Kan användas som ett alternativ till standard 28-dagars odlingstest
• Kan användas i kombination med odlingsbaserade metoder genom att ge preliminära resultat i väntan på resultat från 28-dagarstestet PrepSEQ
nukleinsyraextraktionskit erbjuder ett robust och enkelt arbetsflöde för att övervinna komplexa matrisutmaningar för att säkerställa den nödvändiga känsligheten. Använda MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit med PrepSEQ 1-2-3 nukleinsyraextraktionssats (Katt. nr. A57925) för manuella utdragningar, eller MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit med PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit (Kat. nr. A57926) för automatisk extraktion med hjälp av Automate Express Nukleinsyraextraktionssystem.
Finns även men ingår inte i detektionssatsen: MycoSEQ gDNA-kit (kat.nr. A49973 och A49976), som innehåller renat genomiskt DNA från olika mykoplasmaarter, kan användas som positivt testmaterial under metodutveckling.
Integrerad arbetsflödeslösning The
MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för testning av oavsiktliga medel, föroreningar och föroreningar under biofarmaceutisk tillverkning. Hela arbetsflödet inklusive PrepSEQ Sample Preparation Kit, som erbjuder manuella eller automatiserade provberedningsmetoder, tillsammans med qPCR-analys kan ge resultat på mindre än 5 timmar. (Observera att komplexa matriser kan kräva ytterligare bearbetningssteg i förväg, som beskrivs i olika tillgängliga protokoll.)
MycoSEQ Plus kit prestanda har testats och bekräftats på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System och Applied Biosystems QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalys med hjälp av AccuSEQ PCR-detektionsprogramvara i realtid tillhandahåller korrekt kvantifiering och säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Pt 11-överensstämmelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •2X qPCR Master Mix Plus, förvara vid -15 till -25 °
C• MycoSEQ °
•°°°
•°°°
• MycoSEQ Plus 10X analysblandning, -15 till -°25 C Negativ kontroll, -15 till -25 C tills den först tinats, förvara sedan vid 2 C till 8 C DNA-spädningsbuffert, -15 till -25 C tills den först tinats, förvara sedan vid 2 C till 8 C Plus Diskriminerande positiv kontroll, -15 till -25 C
Beskrivning MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
PCR-metod Multiplex qPCR
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) QS5 0,1 mL Block eller 7500 FAST , med hjälp av provförberedelser PrepSEQ™ 1-2-3 nukleinsyraextraktionssats (kat. nr. 4452222), eller PrepSEQ™ Express Nucleic Acid Extraction Kit (kat.nr. 4466351)
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje MycoSEQ
Produkttyp Mykoplasmadetektion
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
Målorganismklass Mollikuter, mykoplasma
För användning med (applikation) Mikrobiell upptäckt
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp Biofarmaceutiskt reningsprov, bulkläkemedelssubstansprov, cellkulturer
Inkluderar Mycoplasma Detection Kit Only