Läs mer
Lonza™ MycoZap™ Mycoplasma Elimination Reagens
Produktkod. 11610281
Change view
Kvantitet:
1 x 0,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 1,5 ml MycoZap™ Reagens 2
1 x 2,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 7,5 ml MycoZap™ Reagens 2
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11610281 1 x 0,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 1,5 ml MycoZap™ Reagens 2 Varje
11620281 1 x 2,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 7,5 ml MycoZap™ Reagens 2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11610281 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer LT07818
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antibiotisk formulering för att avlägsna Mycoplasma från kontaminerade cellkulturer
  • Effektiv eliminering av mollikuter genom en kombination av antibiotika och antimetaboliska medel.
  • Minimala toxiska effekter.
  • Utrotar Mykoplasma, Akoleplasma, Spiroplasma och Entomoplasma.
  • Lämplig för ett brett utbud av cellkulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1 behandling
Produkttyp Mykoplasma borttagning
För användning med (applikation) Eliminering av mykoplasma
Kvantitet 1 x 0,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 1,5 ml MycoZap™ Reagens 2