Läs mer
Lonza™ MycoZap™ Mycoplasma Elimination Reagens
Produktkod. 11620281
Change view
Kvantitet:
1 x 0,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 1,5 ml MycoZap™ Reagens 2
1 x 2,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 7,5 ml MycoZap™ Reagens 2
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11620281 1 x 2,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 7,5 ml MycoZap™ Reagens 2 Varje
11610281 1 x 0,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 1,5 ml MycoZap™ Reagens 2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11620281 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer LT07918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22215.00 SEK
    18336.27 SEK / Paket med 1
    Save 3878.73 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Antibiotisk formulering för att avlägsna Mycoplasma från kontaminerade cellkulturer
  • Effektiv eliminering av mollikuter genom en kombination av antibiotika och antimetaboliska medel.
  • Minimala toxiska effekter.
  • Utrotar Mykoplasma, Akoleplasma, Spiroplasma och Entomoplasma.
  • Lämplig för ett brett utbud av cellkulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 5 behandlingar
Produkttyp Mykoplasma borttagning
För användning med (applikation) Eliminering av mykoplasma
Kvantitet 1 x 2,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 7,5 ml MycoZap™ Reagens 2