Läs mer
Lonza™ MycoZap™ Mycoplasma Elimination Reagens
Kvantitet:
1 x 0,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 1,5 ml MycoZap™ Reagens 2
1 x 2,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 7,5 ml MycoZap™ Reagens 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Effektiv eliminering av mollikuter genom en kombination av antibiotika och antimetaboliska medel.
- Minimala toxiska effekter.
- Utrotar Mykoplasma, Akoleplasma, Spiroplasma och Entomoplasma.
- Lämplig för ett brett utbud av cellkulturer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1 behandling |
| Produkttyp | Mykoplasma borttagning |
| För användning med (applikation) | Eliminering av mykoplasma |
| Kvantitet | 1 x 0,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 1,5 ml MycoZap™ Reagens 2 |