Läs mer
Lonza™ MycoZap™ Plus-PR
Produktkod. 11566529
Change view
Kvantitet:
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11566529 10 x 1 ml Paket med 10
1 options
Produktkod. 11566529 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer VZA2021
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Antibiotisk formulering för förebyggande av bakterier, svampar och mykoplasmaföroreningar i primära cellkulturer.
  • Aktiv mot mykoplasma, gramnegativa och grampositiva bakterier samt jäst och svamp.
  • Komplett lösning som ersätter Pen/Strep-formuleringen.
  • Användningsområden:
    • Optimerad för skonsamt skydd av primära celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Förebyggande av cellkulturkontamination
pH 4,5 vid 20 °C
Kvantitet 10 x 1 ml