Läs mer
Mycro 3, MedChemExpress
Beskrivning
Mycro 3 is a potent and selective inhibitor of Myc-associated factor X (MAX) dimerization. Mycro 3 also inhibit DNA binding of c-Myc. Mycro 3 could be used for the research of pancreatic cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mycro 3 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 944547-46-0 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H17ClF2N6O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.80 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(NC(C2=NN3C(C(F)(Cl)F)=CC(C4=CC=CO4)=NC3=C2)=O)N(C5=CC=CC=C5)N=C1)OCC |
| Visa mer |