Läs mer
MedChemExpress Myelin Basic Protein (MBP) (68-82), guinea pig
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 98474-59-0 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1736.79 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 50 mg/mL (28.79 mM∣Need ultrasonic) |