missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Myelin Protein Zero Antibody (MPZ/7389), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24113G
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Myelin Protein Zero Monoclonal antibody specifically detects Myelin Protein Zero in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Myelin Protein Zero | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| Charcot-Marie-Tooth neuropathy 1B, CHM, CMT1, CMT1B, CMT2I, CMT2J, CMT4E, CMTDI3, HMSNIB, MPP, Myelin peripheral protein, myelin protein P0, myelin protein zeroDSS, P0 | |
| Recombinant full-length human Myelin Protein Zero protein | |
| 0.1 mL | |
| Neuronal Cell Markers, Oligodendrocyte Cell Markers | |
| 4359 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MPZ/7389 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering