Läs mer
Novus Biologicals™ Myeloperoxidase/MPO Activity Assay Kit (Fluorometric)
Produktkod. 18678610 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
96 Tests
Produktkod. 18678610
Brand: Novus Biologicals™ NBP324524
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Assay Kit (Fluorometric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Gen-ID (Entrez) 4353
Gensymbol MPO
Kvantitet 96 Tests
Synonym EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase
Forskningskategori Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
Art Non-species specific