Läs mer
Benchmark™ myFuge™ 12 Mikrocentrifug med COMBI-Rotor™
Beskrivning
- Unik COMBI-Rotor för rör och PCR-remsor
- Dubbla kapaciteten hos traditionella minicentrifuger
- Nära tysta operationer
- Startar och stannar vid öppning och stängning av locket
- Fast hastighet
- Perfekt för personligt bruk
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 12 x 1,5/2,0 ml rör, 32 x 0,2 ml rör, 4 x PCR-remsor |
| Max. Hastighet | 5,500 rpm |
| Max. RCF | 2,000 x g |
| Höjd (engelska) Exteriör | 4,4 tum. |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 11.2 cm |
| Längd (engelska) Exteriör | 5,5 tum |
| Längd (metrisk) Exteriör | 14 cm |
| Bredd (engelska) Exteriör | 5,5 tum |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 14 cm |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Visa mer |