missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ MYH14 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (10E9C6)

Produktkod. 18036531
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18036531 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18036531 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer MA551391

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Immunogen sequence: AGKVDYKANE WLMKNMDPLN DNVAALLHQS TDRLTAEIWK DVEGIVGLEQ VSSLGDGPPG GRPRRGMFRT VGQLYKESLS RLMATLSNTN PSFVRCIVPN H.

Cellular myosin that appears to play a role in cytokinesis, cell shape, and specialized functions such as secretion and capping.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MYH14
Användningsområden ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Recombinant Monoclonal
Klona 10E9C6
Koncentration 0.98 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Gen MYH14
Genaccessionsnr. Q6URW6, Q7Z406
Gene Alias 2400004E04Rik; DFNA4; DFNA4A; FP17425; II-C; KIAA2034; MHC16; Myh14; MYH14 variant protein; MYH17; myosin; myosin heavy chain 14; Myosin heavy chain, non-muscle IIc; myosin, heavy chain 14; myosin, heavy chain 14, non-muscle; myosin, heavy polypeptide 14; myosin-14; NHMCII; NMHC II-C; NMHC-II-C; nonmuscle myosin heavy chain; Non-muscle myosin heavy chain IIc; nonmuscle myosin heavy chain II-C; PNMHH
Gensymboler MYH14
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 600-700 of human MYH14 (NP_079005.3).
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 308572, 71960, 79784
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Formatera Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.