Läs mer
Thermo Scientific™ myImageAnalysis™ Programvara
Produktkod. 13395071 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 licenser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13395071 2 licenser Varje
1 options
Produktkod. 13395071 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 62237
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
myImageAnalysis Mjukvaran är ett fullfjädrat, multifunktionsdatorprogram för att analysera och redigera digitala bilder av elektroforesgeler och blöts som har förvärvats med hjälp av geldokumentationsbildare eller skannrar.
Thermo Scientific™ myImageAnalysis Mjukvaran är ett fullfjädrat, multifunktionsdatorprogram för att analysera och redigera digitala bilder av elektroforesgeler och blöts som har förvärvats med hjälp av geldokumentationsbildare eller skannrar.
De myImageAnalysis Programvaran består av en komplett uppsättning lättanvända forskningsverktyg för kvantitativ digital analys av bilddata från elektroforesgeler och Western blots. Programvaran använder en kraftfull algoritm för att automatiskt välja och identifiera körfält och bandgränser för beräkning av migrationsavstånd eller densitometri. Intuitiva, färdiga att använda funktioner (knappar) ger molekylviktsbestämning, relativ och absolut kvantifiering och renhetsberäkning. Bilder laddas enkelt in, visas, jämförs, justeras (t.ex. kontrast, rotation, beskärning) och kommenteras. Programmet läser och skriver till standardfilformat, vilket ger kompatibilitet med nästan alla källbilder eller slutlig presentationsmetod.
Höjdpunkter:
  • Intuitiv design, eleganta aktivitetsfält (band) organiserar funktioner i fyra huvudflikar: Arkiv, Bild, Lanes/Band, Annotation
  • Kompatibla filtyper laddar och sparar bilder i populära filformat (TIFF, JPEG, PNG, etc.); analysera bilder från nästan vilken källa som helst och dela enkelt resultaten
  • Bildjämförelse öppna två till sex bildfiler samtidigt för att granska dem samtidigt eller växla mellan dem för att redigera dem parallellt
  • Automatisk identifiering, exakt, anpassningsbar, automatisk körfälts- och bandidentifiering skapar numrerade, valbara objekt för körfältsprofildensitometri och analys
  • MW-bestämning mångsidig, problemfri beräkning av migrationsavstånd och molekylvikter baserat på förinstallerade eller specialtillagda markörer
  • Avancerad kvantifiering beräknar automatiskt provets renhet baserat på band- och körfältsintensiteter, eller bestämmer de relativa eller absoluta mängderna av band, banor eller regioner
  • Bildförfining och anteckning beskär, räta ut, invertera och justera (mättnad, kontrast, etc.); lägg sedan till enkla etiketter, anteckningar och pilar
  • Export och delning överför enkelt data och bilder till Microsoft™ Excel™ , Word™ och PowerPoint™ Program för vidare analys och presentation
Innehåller:
myImageAnalysis Programvara, 2 aktiveringslicenser, Snabbstartguide (inom programvaran); användarmanual (inom programvaran)
Krävs
Dator igång MicroSoft™ Windows XP™ , Windows Vista™ , eller Windows 7™ Operativsystem; inte tillgängligt för andra operativsystem för närvarande
Rekommenderas för:
Identifiera och avgränsa automatiskt körfälts- och bandgränser för analys; Undersök densitometriprofiler av banor och band; Beräkna och rapportera migrationsavstånd och molekylvikter för band i förhållande till standarder; Överlägg bild av färgad proteinstege på bild av kemiluminescerande signal; Bedöm bandrenheten genom densitometri av färgade band i förhållande till hela banor; Mät och rapportera den relativa och absoluta mängden av band, banor eller regioner; Annotera och exportera snabbt analyserade bilder och kvantitativ data
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Programvara
Kvantitet 2 licenser
Innehåll och lagring Innehåll: 1 programvaruinstallations-cd
För användning med (utrustning) myECL Imager
Produktlinje myImageAnalysis