missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MYLIP Antibody (OTI3A2), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Produktkod. 30027529 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30027529 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30027529 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP272862APC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

MYLIP Monoclonal antibody specifically detects MYLIP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MYLIP
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI3A2
Konjugera APC
Utspädning Western Blot
Formulering PBS
Gene Alias band 4.1 superfamily member BZF1, BZF1, cellular modulator of immune recognition (c-MIR), EC 6.3.2.-, Idol, IDOLmyosin regulatory light chain-interacting protein, Inducible degrader of the LDL-receptor, MIRE3 ubiquitin-protein ligase MYLIP, myosin regulatory light chain interacting proteinE3 ubiquitin ligase-inducible degrader of the low density lipoprotein receptor
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 127-385 of human MYLIP(NP_037394) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism, Zinc Finger
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29116
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.