Läs mer
myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6, CDN
Produktkod. 30313136
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30313136 0.1 g 0.1g
30310269 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313136 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND30190.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6
CAS 68922-44-1
Molekylformel C6 2H6 H6 O6
Kvantitet 0.1 g
Synonym myo-[1,2,3,4,5,6-2H2]Inositol, myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6, myo-Inositol-C-d6, myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-C-d6 (9 CI), Inositol-d6 (6 CI)
InChI formel InChI=1 S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12 H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D
LEDER [2 H][C@@]1(O)[C@@]([2 H])(O)[C@@]([2 H])(O)[C@@]([2 H])(O)[C@]([2 H])(O)[C@@]1([2 H])O
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexadeuteriocyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvikt (g/mol) 186.19
Formel vikt 186.101 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.