Läs mer
Thermo Scientific Chemicals myo-inositol, 98+%
Produktkod. 11470114
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470114 500 g 500g
11460114 100 g 100g
11480114 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470114 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A13586.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180,156 g/mol
Myo-Inositol är en tillväxtfaktor för djur och mikroorganismer. Det är den vanligaste formen av polyoler som fungerar som ett strukturellt element av sekundära budbärare i eukaryota celler. Det används som ett äktenskapsbrott i många illegala droger som kokain och metamfetamin. Vidare används det som en stand-in för kokain på tv och film.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Myo-Inositol är en tillväxtfaktor för djur och mikroorganismer. Det är den vanligaste formen av polyoler som fungerar som ett strukturellt element av sekundära budbärare i eukaryota celler. Det används som ett äktenskapsbrott i många illegala droger som kokain och metamfetamin. Vidare används det som en stand-in för kokain på tv och film.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något löslig i etanol, dimetylsulfoxid och alkohol. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-89-8
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
MDL-nummer MFCD00077932
InChI-nyckel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC-namn cyklohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material myo-Inositol
Smältpunkt 224 °C till 227 °C
Densitet 1.75
Analysprocentintervall 98%
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 1907329
Merck Index 14,4978
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i etanol, dimetylsulfoxid och alkohol. Olöslig i eter.
Formel vikt 180.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.