Läs mer
Thermo Scientific Chemicals myo-inositol, cellodlingsgrad
Produktkod. 15495179
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495179 50 g 50g
15405189 100 g 100g
15415189 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495179 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62886.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    954.78 SEK
    856.65 SEK / 50g
    Save 98.13 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Ett lipotropt ämne | CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180,156 g/mol
Den har testats med CHO , L929 och Vero-cellinjer och kan användas för andra cellodlingstillämpningar. En metod för HPLC-identifiering och kvantifiering har uppnåtts med denna kemikalie.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den har testats med CHO , L929 och Vero-cellinjer och kan användas för andra cellodlingstillämpningar. En metod för HPLC-identifiering och kvantifiering har uppnåtts med denna kemikalie.
Löslighet
Det är lösligt i vatten (50 mg/ml).
Anmärkningar
Lösningar av myo-inositol kan autoklaveras för användning i cellodling. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-89-8
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.156
MDL-nummer MFCD00077932
InChI-nyckel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC-namn cyklohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material myo-Inositol
Smältpunkt 222 °C till 227 °C
Färg Vitt
Odör Luktfritt
Kvantitet 50 g
Beilstein 1907329
Merck Index 14,4978
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten (50 mg/ml).
Formel vikt 180.16
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.