Läs mer
myo-inositolhexaacetat, TRC
Produktkod. 30397765
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30397765 1 g -
30392177 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30397765 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI6660001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1254-38-2
Molekylformel C18 H24 O12
Molekylvikt (g/mol) 432.38
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentaacetyloxycyklohexyl) acetat
LEDER CC(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material myo-Inositol Hexaacetate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H24O12/c1-7(19)25-13-14(26-8(2)20)16(28-10(4)22)18(30-12(6)24)17(29-11(5)23)15(13)27-9(3)21/h13-18H,1-6H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-
Formel vikt 432.1268