Läs mer
myo-Inositol, Millipore™
Produktkod. 10590771
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10590771 250 g 250g
10070930 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10590771 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1045070250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-89-8
Specifikationer
Smältpunkt 225°C to 227°C
MDL-nummer MFCD00077932
Kvantitet 250 g
Synonym myo-Inositol, Hexahydroxycyclohexane, Cyclohexanehexol, meso-Inositol, Myo-Inosit, myo-Inositol
Molekylvikt (g/mol) 180.16