Läs mer
Myo-Inositol, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10723801 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10723801 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10723801 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/0385/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 87-89-8
Smältpunkt 220°C
Färg White
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C6H12O6
MDL-nummer 77932
Kvantitet 100 g
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
InChI-nyckel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
IUPAC-namn cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvikt (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Formel vikt 180.16g/mol
Fysisk form Solid