Läs mer
Novus Biologicals™ MYOD1 Primer
Produktkod. 18086974 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.2 mL
Produktkod. Kvantitet
18086974 0.2 mL
1 options
Produktkod. 18086974 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP1716520.2ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Innehåll och lagring -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Kvantitet 0.2 mL
För användning med (applikation) ChIP
Typ Primer