Läs mer
R&D Systems™ MYOD1 Primer
Produktkod. 18242493 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18242493 0.5 mL 0.5ml
1 options
Produktkod. 18242493 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP1716520.5ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 SEK
    1417.50 SEK / 0.5ml
    Save 82.50 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktlinje Novus
Kvantitet 0.5 mL
För användning med (applikation) ChIP
Typ Primer