Läs mer
Myogenin Antibody (rMYOG/6297), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18613777 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18613777 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18613777 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP314012APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7676.93 SEK
    6599.25 SEK / 0.1ml
    Save 1077.68 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Myogenin Monoclonal antibody specifically detects Myogenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Myogenin
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rMYOG/6297
Konjugera APC
Formulering PBS
Gene Alias BHLHC3, bHLHc3Myogenic factor-4; myogenin, Class C basic helix-loop-helix protein 3, myf-4, MYF4myogenin, Myogenic factor 4, MYOGENIN, myogenin (myogenic factor 4)
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Myogenin protein (Uniprot: P15173)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4656
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus