Läs mer
Myosmin, 98 %, kan innehålla upp till 2 % vatten
Produktkod. 11302697
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302697 100 mg 100mg
11392687 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11886.MC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 532-12-7 | C9H10N2 | 146,193 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-12-7
Molekylformel C9H10N2
Molekylvikt (g/mol) 146.193
MDL-nummer MFCD00052019
InChI-nyckel DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym myosmine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl pyridine, miosmine, unii-9o0a545w4l, 3-4,5-dihydro-3h-pyrrol-2-yl-pyridine, 2-3-pyridyl-1-pyrroline, 3-2-pyrrolin-2-yl pyridine, pyridine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl, pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl
PubChem CID 442649
ChEBI CHEBI:7051
IUPAC-namn 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridin
LEDER C1CC(=NC1)C2=CN=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myosmine
Smältpunkt 42°C to 44°C
Kokpunkt 82°C to 83°C (0.5 mmHg)
Anteckningar om analysprocent kan innehålla upp till 2 % vatten
Kvantitet 100 mg
Beilstein 119254
Formel vikt 146.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.