Läs mer
Myosmin, TRC
Produktkod. 17994595
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994595 100 mg
17954355 250 mg
17930995 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17994595 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM835000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-12-7
Molekylformel C9 H10 N2
Molekylvikt (g/mol) 146.19
Synonym Pyridine, 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Pyridine, 3-(1-pyrrolin-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Pyridyl)-1-pyrroline, Myosmine
IUPAC-namn 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridin
LEDER C1CN=C(C1)c2cccnc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myosmine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
Formel vikt 146.0844
Procent renhet >95%