Läs mer
Thermo Scientific™ MYP selektiv agar
Produktkod. p-7000009
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Medietyp:
MYP selektiv agar
Tillverkningsursprung:
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Formatera Medietyp Tillverkningsursprung Förpackningsstorlek
13215369 10/Pk. 90 mm monoplate MYP selektiv agar Tyskland Paket med 10
1 options
Produktkod. 13215369 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5133A
Räkna upp Bacillus cereus i matprover samtidigt som du överensstämmer med ISO 7932 med ett selektivt medium som visat sig vara effektivt med även de mest utmanande organismcellförhållandena.
Räkna upp Bacillus cereus i livsmedelsprover med ett selektivt och differentiellt medium med diagnostiska egenskaper som är beroende av Bacillus cereus misslyckande att använda mannitol och förmågan hos de flesta stammar att producera fosfolipas C, vilket resulterar i en ogenomskinlig halo runt kolonierna. Thermo Scientific™ MYP selektiv agar innehåller polymyxin B som hämmar gramnegativa bakterier.
Bacillus cereus har erkänts som en orsak till matförgiftning sedan 1950-talet. Många tidiga isoleringstekniker använde blodagar, beroende på hemolys och kolonimorfologi, följt av en rad tester för bekräftelse. MYP-agar har visat sig vara mycket effektivt för att detektera B. cereus även med mycket låga antal. Formuleringen överensstämmer med ISO 7932.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Testad i enlighet med CEN ISO/TS 11133-2. Enligt ISO 7932
Färg Röd orange, genomskinlig till lätt ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp MYP selektiv agar
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.