Läs mer
Gilson™ MyPIPETMANTM Select 4 pipettkit, P2, P20, P200, P1000
Produktkod. 17838027 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Färg:
Blå/Vit
Produktkod. Färg
17838027 Blå/Vit
1 options
Produktkod. 17838027 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F167390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20577.75 SEK
    15470.04 SEK / 1 uppsättningar
    Save 5107.71 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
MyPIPETMANTM Select 4 Pipettkit innehåller pipetter med förstärkt ergonomi för optimal användning i många protokoll och de flesta vätskehanteringsuppgifter inom molekylärbiologi, immunologi och cellkultur. Inkluderat är de mest använda pipetterna: P2, P20, P200 och P1 000; plus spetsar och tillbehör.
MyPIPETMANTM Select 4-Pipette Kit inkluderar extra anpassningstillbehör (färgade fönster) som också tillhandahålls för att identifiera användningen av pipetterna för en specifik vätska, rum eller teknik.
  • Justera helt enkelt volymen genom att vrida på pipettens tryckknapp med det unika, patenterade TrilockTM-volymlåsningssystemet
  • Fri volyminställningsposition för snabb och enkel volymjustering
  • Lätt spärrvolyminställning för exakt volymjustering
  • Volymlåst läge för att säkra pipettering
  • Lätt och välbalanserad har MyPIPETMANTM Select en elegant design och ett optimerat grepp
  • Inbyggt utkastningssystem ger minskade spetsutkastningskrafter för bekväm användning under hela dagen
  • Fullständigt autoklaverbar utan demontering för maximal bekvämlighet och skydd mot korskontaminering
  • Autoklaverbara spetsutmatareer i plast, som extra tillbehör, tillåter användning av pipetter vid hantering av frätande vätskor
  • Pipetter har längre livslängd och kan användas med olika typer av vätskor utan risk för att skada metallspetsutmatareerna
  • SINGLETM-pipetthållare ingår också i varje kit för att förvara varje pipett vertikalt på en vägg, vilket skyddar pipetten från kontaminering utan att ta upp någon värdefull bänkyta
  • Inkluderar: 4 MyPIPETMANTM Select-pipetter: P2, P20, P200 och P1000 utrustade med metallutkastare, 3 PIPETMANTM DIAMOND Tips TIPACKS (modeller: DL10, D200 och D1000), 4 ENKLA pipetthållare, 4 vita plastspetsutkastare, 6 färgade fönster (röd, gul, blå, grön, vit och mörkblå)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå/Vit
Disponibel Återanvändbar
För användning med Universella pipettspetsar
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen, rostfritt stål
Modell P2, P20, P200, P1000
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipettsats
Volym (metrisk) 1 000μ l
För användning med (applikation) molekylärbiologi, immunologi, cellodling och mikrobiologi
Inkluderar MyP2 / MyP20 / MyP200 / MyP1000, DL10 TIPACK, D200 TIPACK, D1000 TIPACK
Kvantitet 4
Längd (engelska) 14,25 tum
Bredd (engelska) 12,01 tum
Höjd (engelska) 4,76 tum
Vikt (metrisk) 1 kg
Lämplig för ändamålet PCR-redo