Läs mer
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipette
Produktkod. 17713178 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
Antal kanaler:
8
12
Modell:
P12x10
P12x20
P12x200
P12x300
P8x10
P8x20
P8x200
P8x300
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler Modell
17713178 10 μl 8 P8x10
17743178 10 μl 12 P12x10
17773178 20 μl 8 P8x20
17703188 20 μl 12 P12x20
17733188 200 μl 8 P8x200
17763188 200 μl 12 P12x200
17793188 300 μl 8 P8x300
17723198 300 μl 12 P12x300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17713178 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer FP10009S
Beräknad leverans: 08-01-2027
Lägg i varukorgen
Ergonomisk, säker och pålitlig erbjuder MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipette valmöjligheter för volyminställningar och valfri personalisering av handtaget för optimal användning i olika protokoll.
MyPIPETMANTM Select-pipetter är fullt autoklaverbara, luftförskjutande pipetter som täcker ett fullt volymområde. Utan kompromisser på kvalitet och prestanda ger det inbyggda utkastningssystemet med integrerad spak minskade utkastningskrafter jämfört med direktutkastningssystem. Detta patenterade utkastningssystem förstärker pipettens ergonomi för bekväm användning under hela dagen.
  • Justera helt enkelt volymen genom att vrida på pipettens tryckknapp med det unika, patenterade TrilockTM-volymlåsningssystemet
  • Lätt spärrvolyminställning för exakt volymjustering
  • Volymlåst läge för säker pipettering
  • Ergonomisk, texturerad design för bättre grepp
  • Lätt och välvågarad
  • Variabelvolymsmodeller med enkelkanals täcker ett volymområde från 0,2 μl till 10 ml
  • Variabelvolymsmodeller med flera kanaler täcker ett volymområde från 0,5 μl till 300 μl (8- och 12-kanalsmodeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Diamantspetsar, Amplipurspetsar
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd
Utmatningshastighet Manuell
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets 0,5 till 20 μl
Typ av grepp Ergonomisk, texturerad
Material Polypropen, PVDF, PBT
Modell P8x10
Antal kanaler 8
Produktlinje MyPipetman
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 10 μl
Kvantitet 1 Ea.
Bredd (engelska) 5,98 tum