Beskrivning
MyPIPETMANTM Select-pipetter är fullt autoklaverbara, luftförskjutande pipetter som täcker ett fullt volymområde. Utan kompromisser på kvalitet och prestanda ger det inbyggda utkastningssystemet med integrerad spak minskade utkastningskrafter jämfört med direktutkastningssystem. Detta patenterade utkastningssystem förstärker pipettens ergonomi för bekväm användning under hela dagen.
- Justera helt enkelt volymen genom att vrida på pipettens tryckknapp med det unika, patenterade TrilockTM-volymlåsningssystemet
- Lätt spärrvolyminställning för exakt volymjustering
- Volymlåst läge för säker pipettering
- Ergonomisk, texturerad design för bättre grepp
- Lätt och välvågarad
- Variabelvolymsmodeller med enkelkanals täcker ett volymområde från 0,2 μl till 10 ml
- Variabelvolymsmodeller med flera kanaler täcker ett volymområde från 0,5 μl till 300 μl (8- och 12-kanalsmodeller)
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Diamantspetsar, Amplipurspetsar |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grön |
| Utmatningshastighet | Manuell |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipettspets 2 till 200 μl |
| Typ av grepp | Ergonomisk, texturerad |
| Material | Polypropen, PVDF, PBT |
| Modell | P8x300 |
| Visa mer |