Läs mer
Gilson™ MyPIPETMAN™ Välj Single Channel Pipette
Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
2μ L
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
1 000μ l
5 000μ L
10 mL
Modell:
P10
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Beskrivning
MyPIPETMAN™ Utvalda pipetter är helt autoklaverbara, luftförskjutningspipetter som täcker ett helt volymområde. Utan att kompromissa med kvalitet och prestanda, ger det inbyggda utkastningssystemet med integrerad spak minskade spetsutkastningskrafter jämfört med direktutkastningssystem. Detta patenterade utstötningssystem förstärker pipettens ergonomi för bekväm användning under hela dagen.
- Justera helt enkelt volymen genom att vrida på pipettens tryckknapp med den unika, patenterade Trilock™ volymlåsningssystem
- Lätt spärrvolyminställning för exakt volymjustering
- Volymlåst läge för att säkra pipettering
- Ergonomisk, strukturerad design för bättre grepp
- Lätt och välvågarad
- Enkelkanalsmodeller med variabel volym täcker ett volymintervall från 0,2μ L till 10 ml
- Flerkanalsmodeller med variabel volym täcker ett volymintervall från 0,5μ L till 300μ L (8- och 12-kanalsmodeller)
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Diamantspetsar, Amplipurspetsar |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Diverse |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipette Tip 0.5 to 20 μL |
| Typ av grepp | Ergonomisk, strukturerad |
| Material | Polypropen, PVDF, PBT |
| Modell | P10 |
| Antal kanaler | 1 |
| Visa mer |