Läs mer
Gilson™ MyPIPETMAN™ Välj Single Channel Pipette
De MyPIPETMAN™ Select Single Channel Pipette är ergonomisk, säker och pålitlig med ett val av volyminställning för optimal användning i olika protokoll.
Brand: Gilson™ FP10003S
Beskrivning
MyPIPETMAN™ Utvalda pipetter är helt autoklaverbara, luftförskjutningspipetter som täcker ett helt volymområde. Utan att kompromissa med kvalitet och prestanda, ger det inbyggda utkastningssystemet med integrerad spak minskade spetsutkastningskrafter jämfört med direktutkastningssystem. Detta patenterade utstötningssystem förstärker pipettens ergonomi för bekväm användning under hela dagen.
- Justera helt enkelt volymen genom att vrida på pipettens tryckknapp med den unika, patenterade Trilock™ volymlåsningssystem
- Lätt spärrvolyminställning för exakt volymjustering
- Volymlåst läge för att säkra pipettering
- Ergonomisk, strukturerad design för bättre grepp
- Lätt och välvågarad
- Enkelkanalsmodeller med variabel volym täcker ett volymintervall från 0,2μ L till 10 ml
- Flerkanalsmodeller med variabel volym täcker ett volymintervall från 0,5μ L till 300μ L (8- och 12-kanalsmodeller)
Specifikationer
Diamantspetsar, Amplipurspetsar | |
Autoklaveringsbar | |
Återanvändbar | |
Ergonomisk, strukturerad | |
P20 | |
Välja | |
Icke-steril | |
20 μl | |
4.25 in |
Nej | |
Diverse | |
Pipette Tip 0.5 to 20 μL | |
Polypropen, PVDF, PBT | |
1 | |
Nej | |
Mekanisk pipett | |
1 |
Kampanjer
-
Multiple Manufacturers
Sample Preparation, Filtration and Storage
Get up to 80% off some of our most popular products.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
-
Multiple Manufacturers
Genomics Powerhouse
Power your pipeline from PCR to sequencing.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24