Läs mer
Gilson™ MyPIPETMAN™ Välj Single Channel Pipette
GREENER_CHOICE
De MyPIPETMAN™ Select Single Channel Pipette är ergonomisk, säker och pålitlig med ett val av volyminställning för optimal användning i olika protokoll.
Brand:  Gilson™ FP10004S
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17763158
  • 4051.43 SEK / Varje
Genomics Powerhouse
Använd kampanjkoden 24117 i kassan
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
Beräknad leverans: 26-09-2025
Beskrivning
MyPIPETMAN™ Utvalda pipetter är helt autoklaverbara, luftförskjutningspipetter som täcker ett helt volymområde. Utan att kompromissa med kvalitet och prestanda, ger det inbyggda utkastningssystemet med integrerad spak minskade spetsutkastningskrafter jämfört med direktutkastningssystem. Detta patenterade utstötningssystem förstärker pipettens ergonomi för bekväm användning under hela dagen.
  • Justera helt enkelt volymen genom att vrida på pipettens tryckknapp med den unika, patenterade Trilock™ volymlåsningssystem
  • Lätt spärrvolyminställning för exakt volymjustering
  • Volymlåst läge för att säkra pipettering
  • Ergonomisk, strukturerad design för bättre grepp
  • Lätt och välvågarad
  • Enkelkanalsmodeller med variabel volym täcker ett volymintervall från 0,2μ L till 10 ml
  • Flerkanalsmodeller med variabel volym täcker ett volymintervall från 0,5μ L till 300μ L (8- och 12-kanalsmodeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Diamantspetsar, Amplipurspetsar
Autoklaveringsbar
Återanvändbar
Ergonomisk, strukturerad
P100
Välja
Icke-steril
100 μl
4.25 in
Nej
Diverse
Pipette Tip 2 to 200 μL
Polypropen, PVDF, PBT
1
Nej
Mekanisk pipett
1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Brochures
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Gilson™ MyPIPETMAN™ Välj Single Channel Pipette > Välj enkanalspipetter; Volym: 100μ L; Modell: P100