Läs mer
Gilson™ MyPIPETMAN™ Välj enkanalspipetter med tryckt text
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17783148 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
2μ L
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
1 000μ l
5 000μ L
10 ml
Modell:
P10
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Produktkod. 17783148
Brand: Gilson™ FP10001SP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Identifiera din pipett för att undvika risk för kontaminering genom att dedikera den till ett specifikt vätske- eller arbetsflödessteg och förbättra ditt labbs Lean Management-process.
MyPIPETMAN™ Utvalda pipetter är helt autoklaverbara, luftförskjutningspipetter som täcker ett helt volymområde. Utan att kompromissa med kvalitet och prestanda, ger det inbyggda utkastningssystemet med integrerad spak minskade spetsutkastningskrafter jämfört med direktutkastningssystem. Detta patenterade utstötningssystem förstärker pipettens ergonomi för bekväm användning under hela dagen.
  • Justera helt enkelt volymen genom att vrida på pipettens tryckknapp med den unika, patenterade Trilock™ volymlåsningssystem
  • Lätt spärrvolyminställning för exakt volymjustering
  • Volymlåst läge för att säkra pipettering
  • Ergonomisk, strukturerad design för bättre grepp
  • Lätt och välvågarad
  • Valfritt handtagsutskrift på begäran
  • Enkelkanalsmodeller med variabel volym täcker ett volymintervall från 0,2μ L till 10 ml
  • Flerkanalsmodeller med variabel volym täcker ett volymintervall från 0,5μ L till 300μ L (8- och 12-kanalsmodeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Diamantspetsar, Amplipurspetsar
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipette Tip 0.5 to 20 μL
Typ av grepp Ergonomisk, strukturerad
Material Polypropen, PVDF, PBT
Modell P2
Antal kanaler 1
Produktlinje Välja
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 2μ L
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 4.25 in