Beskrivning
- Enhet utrustad med en dekorativ bildmall som enkelt kan bytas ut genom den praktiska utbytbara ramen
- Låter dig omvandla magnetomröraren till en duk av bilder
- Hög kemikalieresistens
- Elektroniskt styrd motor
- Digital hastighetsindikator
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 till 2500 rpm |
| Diameter (engelska) | 5,3 tum |
| Diameter (metrisk) | 135 mm |
| Mått (L x B x H) | 30 x 152 x 164 mm |
| Elektriska krav | 100 till 240 V, 50/60 Hz, 4 W, 300 mA |
| Inkluderar | Tryckknapp för hastighetsjustering |
| Motortyp | Roterar åt vänster |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 40 °C |
| Vikt (metrisk) | 0.76 kg |