Läs mer
Myrcene, 90%, tech., stabilized
Produktkod. 10448670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10448670 5 mL Glasflaska -
10522911 500 mL Glasflaska 500ml
10190370 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10448670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128080050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-35-3 | C10H16 | 136.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-35-3 , 127-91-3 , 138-86-3
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
InChI-nyckel UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym myrcene, beta-myrcene, 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, 7-methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 1,6-octadiene, 7-methyl-3-methylene, beta-geraniolene, .beta.-myrcene, 2-methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-methylene-7-methyl-1,6-octadiene, myrcene natural
PubChem CID 31253
ChEBI CHEBI:17221
IUPAC-namn 7-metyl-3-metylidenokta-1,6-dien
LEDER CC(=CCCC(=C)C=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myrcene
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7950g/mL, 0.795
Kokpunkt 165.0°C
Flampunkt 44°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHC(=CH2)CH2CH2CH=C(CH3)2
Brytningsindex 1.4660 to 1.4720
Kvantitet 5 mL
Beilstein 01,264
Merck Index 15,6416
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform, ether and, glacial acetic acid
Stabilisator Stabilized with 0.01% alpha-Tocopherol
Formel vikt 136.24
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Myrcene, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.