Läs mer
Myricetin, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10745991 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10745991 25 mg Glasflaska 25mg
1 options
Produktkod. 10745991 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1168.43 SEK
    1049.65 SEK / 25mg
    Save 118.78 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 529-44-2 | C15H10O8 | 318,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myricetin
Namnnotering 95%
CAS 529-44-2
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun-grön till brun-gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H10O8
MDL-nummer MFCD00006827
Kvantitet 25 mg
Beilstein 18, 257
Merck Index 15, 6417
Synonym myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
InChI-nyckel IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
IUPAC-namn 3,5,7-trihydroxi-2-(3,4,5-trihydroxifenyl)kromen-4-on
Molekylvikt (g/mol) 318.24
PubChem CID 5281672
ChEBI CHEBI:18152
Formel vikt 318.23
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.