Läs mer
Myricetin, 98 %
Produktkod. 15423219
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423219 10 mg 10mg
15433219 25 mg 25mg
15443219 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15423219 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60450.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 529-44-2 | C15H10O8 | 318,24 g/mol
Myricetin används som en antioxidant. Det är en cellgenomsläpplig flavonoid som används i inflammatoriska, diabetes- och cancerstudier. Det är effektivt för att skydda neuroner mot oxidativ stress. Vidare hämmar det jäst alfa-glukosidas, 1 glyoxalas I in vitro och bovint mjölk xantinoxidas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Myricetin används som en antioxidant. Det är en cellgenomsläpplig flavonoid som används i inflammatoriska, diabetes- och cancerstudier. Det är effektivt för att skydda neuroner mot oxidativ stress. Vidare hämmar det jäst alfa-glukosidas, 1 glyoxalas I in vitro och bovint mjölk xantinoxidas.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid, dimetylformamid och etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 529-44-2
Molekylformel C15H10O8
Molekylvikt (g/mol) 318.24
MDL-nummer MFCD00006827
InChI-nyckel IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 5281672
ChEBI CHEBI:18152
LEDER OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myricetin
Smältpunkt >300 °C
Färg Brun-Gul
Kvantitet 10 mg
Beilstein 332331
Merck Index 14,6332
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid, dimetylformamid och etanol; Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 3,5,7-trihydroxi-2-(3,4,5-trihydroxifenyl)kromen-4-on
Formel vikt 318.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.