Läs mer
Myricetin, TRC
Produktkod. 17973385
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973385 25 mg
17944115 10 mg
17920885 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17973385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM88410025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 529-44-2
Molekylformel C15 H10 O8
Molekylvikt (g/mol) 318.24
Synonym Flavone, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxy- (8CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-Hexahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one, Cannabiscetin, LDN 0014058, Myricetin, Myricetol, NCBI 5281672, NSC 407290, 4H-1-Benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-
IUPAC-namn 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyfenyl)kromen-4-one
LEDER OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myricetin (Cannabiscetin)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
Formel vikt 318.0376
Procent renhet >95%