Läs mer
Myristinsyra, 95%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11443620 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443620 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11443620 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210237583
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myristic acid
CAS 544-63-8
Färg Solbränna
Molekylformel C14H28O2
MDL-nummer MFCD00002744
Kvantitet 250 g
Synonym myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
InChI-nyckel TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
IUPAC-namn tetradekansyra
Molekylvikt (g/mol) 228.38
PubChem CID 11005
ChEBI CHEBI:28875
Formel vikt 228.37
Procent renhet 0.95
Fysisk form Pulver