Läs mer
Myristic acid, MedChemExpress
Beskrivning
Myristic acid is a saturated 14-carbon fatty acid occurring in most animal and vegetable fats, particularly butterfat and coconut, palm, and nutmeg oils.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Myristic acid |
| CAS | 544-63-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H28O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (1094.71 mM) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.37 |
| Formel vikt | 228.37 |
| Visa mer |