Läs mer
Myristic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15898250
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898250 100 g 100g
15808260 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15898250 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8003990100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 544-63-8
Specifications
Smältpunkt 52°C to 56°C
Densitet 0.8622 g/cm3 at 54°C
Kokpunkt 326°C/1013 hPa
Molekylformel CH3(CH2)12COOH
MDL-nummer MFCD00002744
Kvantitet 100 g
Synonym Myristic acid, Tetradecanoic acid, Myristic acid
Molekylvikt (g/mol) 228.37