Läs mer
Myristic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Myristic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 228.2089 |