Läs mer
Myristicin Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Myristicin Acid Methyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-12-7-3-6(10(11)13-2)4-8-9(7)15-5-14-8/h3-4H,5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 210.0528 |
| Procent renhet | >95% |