Läs mer
Myristicin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Myristicin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3 |
| Formel vikt | 192.0786 |
| Procent renhet | >95% |