Läs mer
Myristolsyra metylester, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11474951 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474951 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11474951 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215576180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 SEK
    1180.12 SEK / 100mg
    Save 59.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myristoleic acid methyl ester
CAS 56219-06-8
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C15H28O2
Kvantitet 100 mg
Synonym methyl myristoleate, myristoleic acid methyl ester, methyl cis-9-tetradecenoate, unii-m2a58gy964, z-methyl tetradec-9-enoate, methyl z-tetradec-9-enoate, cis-9-tetradecenoic acid, methyl ester, methyl 9z-tetradec-9-enoate, formyl 9z-tetradecenoate, methyl 9z-tetradecenoate
InChI-nyckel RWIPSJUSVXDVPB-SREVYHEPSA-N
LEDER CCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-namn metyl (Z)-tetradec-9-enoat
Molekylvikt (g/mol) 240.387
PubChem CID 5352674
Formel vikt 240.4
Fysisk form Vätska