Läs mer
Myristolsyra metylester, MP Biomedicals™
Produktkod. 11464951 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464951 50 mg 50mg
11484951 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464951 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215576150
Inducerar apoptos och nekros i humana prostatacancer LNCaP-celler. Myristolsyra metylester, MP Biomedicals är en cytotoxisk komponent från fruktextraktet av S. repens. Det är en mer hydrofob form av den fria syran.
Myristolsyra inducerar apoptos och nekros i humana prostatacancer LNCaP-celler med en hastighet av 8,8 % respektive 8,1 %. Den har en minimal hämmande koncentration (MIC) på 9 μM in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56219-06-8
Molekylformel C15H28O2
Molekylvikt (g/mol) 240.387
InChI-nyckel RWIPSJUSVXDVPB-SREVYHEPSA-N
Synonym methyl myristoleate, myristoleic acid methyl ester, methyl cis-9-tetradecenoate, unii-m2a58gy964, z-methyl tetradec-9-enoate, methyl z-tetradec-9-enoate, cis-9-tetradecenoic acid, methyl ester, methyl 9z-tetradec-9-enoate, formyl 9z-tetradecenoate, methyl 9z-tetradecenoate
PubChem CID 5352674
IUPAC-namn metyl (Z)-tetradec-9-enoat
LEDER CCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Brytningsindex n20/D 1.446 (Lit.)
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 240.4
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska