Läs mer
Myristoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Myristoyl Chloride |
| CAS | 112-64-1 |
| Molekylformel | C14H27ClO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Myristic Acid Chloride, NSC 9417, Tetradecanoic Acid Chloride, n-Tetradecanoyl Chloride, Tetradecanoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | tetradecanoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.82 |
| Formel vikt | 246.175 |