Läs mer
Myristoyl Chloride, TRC
Produktkod. 30464748
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30464748 10 g
1 options
Produktkod. 30464748 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM88474010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myristoyl Chloride
CAS 112-64-1
Molekylformel C14H27ClO
Kvantitet 10 g
Synonym Myristic Acid Chloride, NSC 9417, Tetradecanoic Acid Chloride, n-Tetradecanoyl Chloride, Tetradecanoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC-namn tetradecanoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 246.82
Formel vikt 246.175