missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Myristoyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Myristoyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1334532-25-0 |
| Molekylformel | C21 D3 H39 N O4 . Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium-d3 Chloride, Tetradecanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) Hydrochloride, (3R)-4-(Dimethyl-(trideuteriomethyl)azaniumyl)-3-tetradecanoyloxybutanoate hydrochloride, Tetradecanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), Myristoyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H/t19-;/m1./s1/i2D3; |
| LEDER | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | [(2R)-3-carboxy-2-tetradecanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.034 |
| Formel vikt | 410.2991 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?